Drukuj
dNTP set
Dostawca: Apollo
APOSBIA2593-4X0.25EA 845 PLN
APOSBIA2593-4X0.25
dNTP set
Odczynniki do kwasów nukleinowych Nukleotydy
Four Separate solutions of the sodium salts of the deoxyribonucleotide triphosphates (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 100 mM each, phosphate buffered pH 7,5.