Do rozcieńczania próbki przed analizą mikrobiologiczną stosuje się dilutory grawimetryczne. Ramię robotyczne wykorzystane w modelach 5 kg umożliwia łatwe upuszczanie próbki, zapobiegające zanieczyszczeniu i oszczędzające czas.
- Dostępne modele z jedną lub dwiema pompami
- Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej o innowacyjnym designie
- Ultra-niski profil ułatwiający użytkowanie w warunkach przepływu laminarnego
- Czas rozcieńczenia próbki 375 g rozcieńczonej do 1/10 wynosi <80 s (z zestawem przypominającym w trybie szybkim)
- <1% ważenia próbki
- Zaledwie <1% dozowania (w trybie standardowym lub dokładnym)
- Najwyższej jakości pompy Watson Marlow®
- Torba jest utrzymywana z uchwytem na torbę
Łatwy w użyciu, z wyjmowaną tacą ociekową, która ułatwia czyszczenie, jest dokładnym urządzeniem zgodnym z najnowszymi międzynarodowymi standardami. Dilutor został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu pracy w mikrobiologicznej komorze bezpieczeństwa.
Intuicyjny wskaźnik statusu. Wyświetlany jest stopień dokładności gotowego rozcieńczenia: zielony >98%, pomarańczowy >95% lub czerwony <95%. Zaświeci się również na niebiesko, jeśli waga nie jest stabilna, co oznacza, że należy poczekać na stabilizację.
Obsługuje również eksport danych do drukarki, połączenie USB z komputerem i eksport danych za pośrednictwem oprogramowania, a także eksport plików Excel™ z oprogramowania.
Certyfikaty: Zgodnie z normami ISO 7218, ISO 6887-1 i FDA BAM.
Informacje do zamówienia: Dostępne są dodatkowe akcesoria; skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Avantor, aby uzyskać więcej informacji.
Dodatkowe informacje: Dostarczana z 1 lub 2 pompami, tacą ociekową 400, płytą ochronną do dysz, zespołem dozującym (GL 45 - Ø 6,4 mm) 1 na pompę, kabel USB, oprogramowanie monitorujące, zestaw kabli zasilających (UE, UK, CH), uchwyt worka 400 na rozcieńczalnik, instrukcja obsługi, certyfikat zgodności, zestaw 10 gum samoprzylepnych, klucz imbusowy.