DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z wylewem.
- Większa odporność mechaniczna w porównaniu ze standardowymi zlewkami szklanymi ze względu na wzmocnioną krawędź wylewową
- Jednolita grubość ścianek
- Bardzo dobra odporność chemiczna, dobra odporność termiczna
Posiadają czytelną podziałkę oraz pole do opisu. Aby uniknąć naprężeń termicznych w szkle zalecane jest powolne i równomierne ogrzewanie zlewek szklanych Super Duty. Do pracy w bardzo wysokich temperaturach lub w przypadku gwałtownych zmian temperatury, zaleca się stosowanie standardowych zlewek DURAN®, które cechuje doskonała odporność na zmiany temperatury. Jednakże, ich odporność mechaniczna jest ograniczona w porównaniu ze zlewkami Super Duty.
Z nadrukowanym numerem serii.