Drukuj
Wyszukano: Zwierzętarni, Akcesoria
20  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These universal transparent animal restrainers have removable head and tail gates as well as inner floor.
Producent: Thermo Scientific
Opis: Yeast-Torula
Producent: MP Biomedicals
Opis: AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Numer katalogowy: (ICNA0290283802)
Producent: MP Biomedicals
Opis: Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
j.m.: 1 * 2 kg
Producent: SOCOREX ISBA
Opis: These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.
Producent: MP Biomedicals
Opis: This animal diet supplement has seven-trace elements, which are usually present in a open environment - For complete description see product datasheet...
Producent: MP Biomedicals
Opis: AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Numer katalogowy: (ICNA0296040201)
Producent: MP Biomedicals
Opis: AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
j.m.: 1 * 1 kg
Producent: MP Biomedicals
Opis: This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Producent: MP Biomedicals
Opis: MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and develo...
Producent: MP Biomedicals
Opis: Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
Producent: MP Biomedicals
Opis: An extremely fine, white, odorless tasteless, water insoluble, chemically pure cellulose powder, manufactured from natural fibres.
Numer katalogowy: (ICNA0290283410)
Producent: MP Biomedicals
Opis: This powdered salt mixture is used as animal diet.
j.m.: 1 * 10 kg
Numer katalogowy: (BELAH464200002)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Inhalation narcosis chamber with hinged cover.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MP Biomedicals
Opis: Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
Numer katalogowy: (ICNA0290465401)
Producent: MP Biomedicals
Opis: Vitamin diet fortification mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise contro...
j.m.: 1 * 1 kg
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom