  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
  • Wyszukaj w wynikach
Przeciwciała
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/33/91/21093391.jpg
IgGy Antibody Selector – Quickly search hundreds of thousands of antibodies available for purchase from VWR by selecting common antibody features like antigen symbol and name, reactivity, clonality, conjugation, host, and other key factors. Antibodies used to identify and locate intracellular and extracellular proteins in common applications such as Western Blot, ELISA, ImmunoChemistry and Flow Cytometry are all available for your research.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"460177"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (ABNOH00004354-M01)
Producent:  Abnova
Opis:   N/A
UOM:  1 * 100 µG
Numer katalogowy: (ABNOPAB21532)
Producent:  Abnova
Opis:   Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant EFR3A.
UOM:  1 * 100 µl
Numer katalogowy: (AVIVARP42418_P050)
Producent:  Aviva Systems Biology
Opis:   N/A
UOM:  1 * 50 µG
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
UOM:  1 * 1 ml
Producent:  US Biological
Opis:   KAPPA CHAIN B CELLS MAB MO XHU 1 * 100 µG
Producent:  US Biological
Opis:   KERATIN 18 CYTOKERATIN 18, KER MAB MO XH 1 * 20 µG
Producent:  Biosensis
Opis:   Semaphorin-3A is a secreted protein that induces the collapse and paralysis of neuronal growth cones. It could serve as a ligand that guides specific ...
Producent:  US Biological
Opis:   INSULIN MAB MO XHU 1 * 20 µG
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 460 177
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny 