Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Zestawy do oznaczeń life science
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/12/18989312.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"314"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   The Biuret Protein Assay is a simple method for determining protein concentration. The amount of protein present in the sample is calculated based on ...
UOM:  1 * 500 ml
Numer katalogowy: (E535-KIT)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   The Bradford Protein Assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (M173-KIT)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   The Bradford protein assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (80-6483-56)
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   2-D Quant Kit is designed for the accurate determination of protein concentration in samples prepared for electrophoresis techniques such as 2-D elect...
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  Biotium
Opis:   MTT, XTT, and resazurin are reduced by mitochondrial metabolic activity to yield coloured or fluorescent products, and thus are useful for and assayin...
Producent:  Biotium
Opis:   EvaEZ™ Fluorometric Polymerase Activity Assay Kit provides an easy and accurate way to determine the activity of a nucleic acid polymerase without usi...
UOM:  1 * 2 ml
Producent:  Cayman Chemical
Opis:   ELISA kit for the measurement of Substance P.
Numer katalogowy: (ABNOKA0807)
Producent:  Abnova
Opis:   ADP Assay Kit provides a convenient colorimetric and fluorometric means to measure ADP levels. Suitable for biological fluid, cell lysate, culture med...
UOM:  1 * 1 KIT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 314
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny