Drukuj
Wyszukano: Kity do blottingu
5  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (730-0296)
Producent: OWL SCIENTIFIC
Opis: Multiple gradient gel caster for casting one to five gels simultaneously.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: OWL SCIENTIFIC
Opis: Binder clamps, stainless steel
Producent: Rockland Immunochemicals
Opis: IP Western blots provide highly specific results, yet often suffer from heavy/light chain blotting, contamination, and ongoing interference.
Numer katalogowy: (TE44H)
Producent: Cytiva
Opis: Gel casting unit, with 2×3 mm and 1×6 mm foam sponges, TE44H
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: EMBITEC
Opis: Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom