Drukuj
Wyszukano: Środki czystości
214  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"214"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Iso-propyl alcohol Ph. Eur. 70% v/v, with purified water Ph. Eur. 30% v/v, filtered at 0,2 μm.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Compact HDPE canisters (Cat. Nos. 845xx.365) are compatible with Miele dosing cabinets.
Numer katalogowy: (3451.1500)
Producent: Avantor
Opis: Cleaning application: Wax repellent, Paraffin cleaner
j.m.: 1 * 1.500 mL
MSDS
Producent: VWR Chemicals
Opis: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
MSDS Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Numer katalogowy: (00699030.)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
j.m.: 1 * 5 kg
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (2157-04)
Producent: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Opis: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
j.m.: 1 * 1 SZT
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: A ready to use, liquid product designed to stabilise and protect water baths, cooling circuits, water circuits and incubators.
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Numer katalogowy: (3900.)
Producent: Avantor
Opis: Decontamination Solution, Środek czyszczący ProClean
j.m.: 1 * 5 L
MSDS
Numer katalogowy: (7348.5000)
Producent: Avantor
Opis: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
j.m.: 1 * 5 L
Certyfikaty
Numer katalogowy: (630-2081)
Producent: VWR Collection
Opis: This cleaning set includes:
- Lens liquid
- Cotton sticks (×5)
- Anti-static cloth (18×15 cm)
- Smart wipes (×2)
- Air pump
j.m.: 1 * 1 SZT
MSDS
Numer katalogowy: (3768.1000)
Producent: Avantor
Opis: Decontamination Solution, Proclean, micros bottle
j.m.: 1 * 1 L
Numer katalogowy: (94006.1016)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Alkohol izopropylowy Ph. Eur. 70% V/V z oczyszczoną wodą Ph. Eur. 30% V/V, filtrowany 0,2 µm.
j.m.: 1 * 6 L
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (88289.360)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
j.m.: 1 * 5 kg
MSDS
Numer katalogowy: (135-1556)
Producent: CleanAir by Baker
Opis: Disinfection Kits for Microbiology Safety Cabinets, Class II
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (115-3073)
Producent: Diversey
Opis: Ready to use, heavy-duty cleaner for effective removal of lime scale and other deposits from toilet bowls and urinals.
j.m.: 1 * 2 Bottle
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Zmniejszanie ilości odpadów
Zrównoważone materiały
Zrównoważone opakowanie
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 214
no targeter for Bottom