Drukuj
Wyszukano: Kontrolery
18  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: SI Analytics
Opis: The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Producent: JULABO GmbH
Opis: Fulfil temperature-dependent measurement, control, safety and monitoring tasks for heating mantles, heating baths and heating mats.
Producent: Industrial Physics
Opis: The temperature control jacket for viscosity cups is a double jacketed casing of anodised aluminium with built-in spirit level to bring the viscosity ...
Numer katalogowy: (WINKWRT00116-XX013)
Producent: WINKLER GMBH
Opis: Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Cole-Parmer
Opis: Cost-effective control of resistive heating loads.
Producent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Electronic temperature controller with innovative design, can be combined with Hei-Standard (old models), and MR 3001 K and MR 3002 models. The temper...
Numer katalogowy: (ELET32587-00)
Producent: Cole-Parmer
Opis: Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (STUA04807-90)
Producent: Cole Parmer
Opis: All hotplate models are compatible with the Stuart temperature controller SCT2. The SCT2 provides precise temperature control in aqueous or oily sampl...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HUBE10503)
Producent: HUBER
Opis: This gateway enables the connection of temperature control units to Profibus systems.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (WINKWRT00117-XX010)
Producent: WINKLER GMBH
Opis: Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (WINKWRT00011-XX010)
Producent: WINKLER GMBH
Opis: Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HUBE9771)
Producent: HUBER
Opis: This breather controller enables small pressurisation of the expansion vessel.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (453-2109)
Producent: GESTIGKEIT HARRY
Opis: The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (453-2108)
Producent: GESTIGKEIT HARRY
Opis: TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Cole-Parmer
Opis: Temperature controller for 500 °C fluidised sand baths,compactible with: fluidised sand baths 01184-00 and 01184-02, connection: Quick-disconnect fitting for 9,5 mm ext.Ø tubing
Numer katalogowy: (VELPF208B0063)
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: Digital thermoregulator used to combine VTF with PW 10 derivation non VELP devices. Unit has fuzzy logic technology and includes two clamps for height...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom