Drukuj
Wyszukano: Dezodoranty
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Ten dezodorant do autoklawów poprawia środowisko pracy i neutralizuje zapachy związane z autoklawowaniem.
Numer katalogowy: (BELAH131990000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This heat-released deodorant pads neutralise autoclave odors with a pleasant scent.
j.m.: 1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (115-2059)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: The air care fragrances create a clean, fresh and constantly pleasant washroom environment. Dispensers need to be ordered separately.
j.m.: 1 * 6 SZT
Numer katalogowy: (115-1688)
Producent: Essity
Opis: Dispenser / Holder for A2 air freshener disc, Tork Universal, 75×64×120 mm, Tork®
j.m.: 1 * 4 SZT
Numer katalogowy: (115-1699)
Producent: Essity
Opis: Tork Air Fresheners eliminate unpleasant odours in washrooms. The starter pack contains a dispenser (incl. batteries) and the three aerosols Floral, C...
j.m.: 1 * 1 KIT
Producent: Essity
Opis: Aerosol refill for A1 air freshener, citrus fragrance, Tork® Premium
Producent: Essity
Opis: A1 aerosol dispenser, plastic, grey, 84×66×168 mm, Tork®
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These pads are impregnated with a deodorant that is released by heat, which doesn't merely mask autoclave odours but actually neutralises them.
Numer katalogowy: (KING070540)
Producent: KING DISPOSABLES
Opis: Odor neutralising spray for toilets, locker rooms, hospitals and more.
j.m.: 1 * 12 SZT
Producent: Essity
Opis: Air freshening system consisting of an impregnated rubber tag that delivers a fresh, clean fragrance.
Numer katalogowy: (KING070518)
Producent: KING DISPOSABLES
Opis: This room fragrance neutralises bad odours and diffuses a pleasant lavender fragrance throughout the entire room.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom