Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Zabezpieczenia przed upadkiem
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/18945219.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  HONEYWELL SAFETY
Opis:   The anchorage connectors ánd karabiners are used for securing an intermediate attachment to an anchorage point.
Numer katalogowy: (DALL1005042)
Producent:  HONEYWELL SAFETY
Opis:   Rescue hoist, Miller® Manhandler
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  HONEYWELL SAFETY
Opis:   Twisted polyamide rope suitable for 14 mm/16 mm rope grabs. Suitable for vertical, horizontal and sloping applications.
Producent:  HONEYWELL SAFETY
Opis:   Self-retracting lifeline, Miller® Falcon, No handle, zinc plated steel rope, Pojemność: 10 m
Producent:  HONEYWELL SAFETY
Opis:   Shock-absorbing lanyard, Miller®, A3, Poliester, Wysokość: 2 m, Ø: 63 mm, Gramatura: 0,95 kg
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  HONEYWELL SAFETY
Opis:   These lanyards, consisting of an adjustable polyamide guy rope with loop and one or two twist lock carabiners, are suitable for a variety of applicati...
Producent:  HONEYWELL SAFETY
Opis:   Personal Fall limiter, Scorpion™, With screwgate karabiner with swivel and scaffold hook
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  HONEYWELL SAFETY
Opis:   This lanyard offers higher comfort in case of a fall. Ideal for ascending and descending a pole, tower or ladder: The user is always secured by two-wa...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 39
  1  2  3  4  5  Następny