Drukuj
Wyszukano: Media do mikrobiologii
348  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"348"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Do różnorodnych zastosowań mikrobiologicznych.
Producent: VWR Chemicals
Opis: A range of culture media in compliance with ISO standards and the International Harmonised Pharmacopoeia. All our media are, as you would expect, prod...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Do różnorodnych zastosowań mikrobiologicznych.
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Dostępne w dwóch wielkościach opakowań - potrójnie owinięte (opakowanie 24 płyt) i podwójnie owinięte (opakowanie 30 płyt). Płytki pakowane są w opako...
Producent: VWR Chemicals
Opis: The isolation of microorganisms often requires the use of specific supplements. The supplements presented here are available in vials and bottles, and...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Dip slides for microbiological monitoring of surfaces and in liquids. Each slide has media on both sides, with a choice of the same medium, or two dif...
Producent: VWR Chemicals
Opis: These standard supplements can be used with several culture media to prepare the complete culture media for your specific purpose. Most of these suppl...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Gotowe do użycia pożywki do badań mikrobiologicznych wymaganych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz kontroli wody i środowiska. Są przygotow...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Worki z gotowymi pożywkami mikrobiologicznymi są idealnie dla próbek o dużej objętości.
Numer katalogowy: (3508.)
Producent: Avantor
Opis: Faucet diluting fluid
j.m.: 1 * 1 SZT
MSDS
Producent: VWR Chemicals
Opis: The ingredients used to prepare culture media are very important, because ultimately the results depend on the quality of these compounds. Raw materia...
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Buffered peptone water in a safe and light plastic bottle; just shake and add your sample.
MSDS Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Dostępne na standardowych płytkach 90 mm. TLHTh (Tween, lecytyna, histydyna, tiosiarczan) jest stosowany jako neutralizator. Pakowane podwójnie lub po...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Contact plates are ideal for monitoring microbiological contamination of surfaces and air (using an air sampler) inside cleanrooms, isolators, RABS (R...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Każda torebka zawiera odważoną ilość granulatu, zapakowanego w podwójne worki i napromienionego. W celu wzbogacenia just in time - dodaj sterylną wodę...
Producent: VWR Chemicals
Opis: VWR® dehydrated culture media that has been granulated offers both convenience and safety benefits. The correct dissolution of culture media is critic...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 348
no targeter for Bottom