  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
  • Wyszukaj w wynikach
Lusterka specjalistyczne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/54/18989554.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (SIMELD3004)
Producent:  TQC
Opis:   Perfect tool to use for inspection of professional coating jobs on large structures, ships, tanks, buildings etc.. The inspection mirrors offers a cle...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SIMELD3025)
Producent:  TQC
Opis:   Ideal for visual inspection of hard-to-reach spots. Spots that are difficult to inspect are even more difficult to blast or coat.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (MICRQDIST-66P)
Producent:  MICRONOVA
Opis:   Inspection Mirror has a swivel connection allowing it to be attached to stainless steel handle and allows the operator to run the unit behind equipmen...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  DIDALAB
Opis:   Mirrors used for enabling classroom experiments.
Numer katalogowy: (HAMMHWJ090-00)
Producent:  HAMMACHER KARL
Opis:   [EN]HANDLE EXAMINATION MIRROR SOLID 1 * 1 SZT
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Tinman
Opis:   Te zamontowane na ścianie lustra do pomieszczeń czystych uzupełniają garderobę w pomieszczeniu czystym.
Producent:  AESCULAP AG & CO
Opis:   The mouth mirror casts fine image without reflections under mid luminous conditions in the case of standard mirrors and high luminous conditions in th...
Producent:  AESCULAP AG & CO
Opis:   [EN]LARYNGEAL MIRROR, SIZE 10, 30MM DIAM 1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 8