Drukuj
Wyszukano: Aparty do testowania ropy naftowej
4  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (SCERSP513880-0000)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: The Filter Stick Apparatus is used in the determination of oil content and solvent extractables in petroleum waxes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (201-1419)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Ramsbottom coking bulbs are used in the determination of carbon residue in petroleum products.
j.m.: 1 * 25 SZT
Numer katalogowy: (NEUB2749-90-010)
Producent: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Opis: This Ross-Miles apparatus is used for testing of surfactants.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HOFM40052.00)
Producent: HOFMANN GLASTECHNIK GMBH
Opis: Apparatus for the determination of essential oil.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom