Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Bufory
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"942"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Buffer Solution, Ftalan, Wart. pH: 4,00, ±0,02, Temperatura odniesienia: 20 °C, Bezbarwny, Plastikowa butelka
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Numer katalogowy: (M159-500G)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna ≥99.0%, Proteomics Grade
j.m.:  1 * 500 g
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   For calibration of pH meters.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Dulbecco's formulation.
j.m.:  1 * 500 ml
Numer katalogowy: (83609.600)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Zestaw roztworów buforowych i kontrolnych AVS TITRINORM, Wart. pH: 4,00/7,00/10,00, Temperatura odniesienia: 20 °C, Bezbarwny, Plastikowa butelka
j.m.:  1 * 1 SET
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Węglan, Wart. pH: 10,01, Temperatura odniesienia: 25 °C, Bezbarwny
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 942
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny