  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Tłoki
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/77/18989677.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (43661.KT)
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Macro/micro KBr pellet die set, 13 mm.
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  Retsch GmbH
Opis:   High-quality pellets are a precondition for X-ray fluorescence (XRF) analysis.
Numer katalogowy: (RETS20.750.0006)
Producent:  Retsch GmbH
Opis:   The PP 25 is a benchtop unit with simple and safe operation.
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PERC51001144)
Producent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Opis:   The evacuable potassium bromide (KBr) die is designed to produce uniform KBr pellets.
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PERC51004599)
Producent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Opis:   This compact hydraulic press is used with the KBr die to prepare KBr pellets.
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PARR2814)
Producent:  PARR
Opis:   Pellet presses used for compressing powdered samples into pellet or tablet form for oxygen bomb calorimetry.
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SHIM200-66747-91)
Producent:  SHIMADZU
Opis:   This compact mini hand press is a used to produce KBr pellets.
j.m.:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7