Drukuj
Wyszukano: Białka
6 973  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"6973"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (20771.236)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Albumina z jaja kurzego, klasa techniczna
j.m.: 1 * 250 g
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: A 60 kDa tetrameric protein that exhibits high binding affinity for biotin. Able to bind one molecule of biotin with each subunit, streptavidin is use...
Numer katalogowy: (22544.292)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Proteins (on anhydrous product): Min. 92,5 %
Free acidity: Max. 1,0%
Fats: Max. 2,5%
Ignition residue (SO₄): Max. 2,75%
Water: Max...
j.m.: 1 * 1 kg
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: Żelatyna, proszek Ph. Eur.
Numer katalogowy: (422381B)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Produced by a heat shock process using sodium caprylate as a stabiliser with additional treatments including dialysis and deionisation.
j.m.: 1 * 100 g
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (24350.262)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Żelatyna, proszek techniczny
j.m.: 1 * 500 g
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (421501J)
Producent: VWR Chemicals
Opis: A standard grade albumin for basic applications, produced by a heat shock process in caprylic acid.
j.m.: 1 * 100 g
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (0137-1KG)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
j.m.: 1 * 1 kg
MSDS
Numer katalogowy: (M167-10MG)
Producent: VWR Chemicals
Opis: A competitive and reversible serine protease inhibitor of chymotrypsin, trypsin, kallikrein and plasmin. Not an inhibitor of Factor Xa and thrombin.
j.m.: 1 * 10 mg
MSDS
Producent: Avantor
Opis: Żelatyna
Producent: VWR Chemicals
Opis: High molecular weight phosphoprotein prepared from milk.
Numer katalogowy: (422351S)
Producent: VWR Chemicals
Opis: A higher purity product than standard grade or Cohn fraction V material. It is negative for globulins that interfere in many assays.
j.m.: 1 * 100 g
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (0440-01)
Producent: Avantor
Opis: Albumina z surowicy kurczaka, oczyszczana
j.m.: 1 * 500 g
Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: A reversible inhibitor of cysteine proteases and serine proteases resembling trypsin. Inhibits trypsin, plasmin, papain, kallikrein, thrombin, and cat...
Numer katalogowy: (M180-5MG)
Producent: VWR Chemicals
Opis: A reversible inhibitor of cysteine proteases and serine proteases resembling trypsin. Inhibits trypsin, plasmin, papain, kallikrein, thrombin, and cat...
j.m.: 1 * 5 mg
MSDS
Numer katalogowy: (J583-25MG)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Pepstatyna A, ultraczusta
j.m.: 1 * 25 mg
MSDS
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 6 973
no targeter for Bottom