  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "brzytwy-i-ostrza"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/07/18989707.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (MARO743.50)
Producent:  MARTOR ARGENTAX
Opis:   These reinforced blades are designed for a variety of uses.
UOM:  1 * 10 SZT
Producent:  PERSONNA MEDICAL
Opis:   Personna® Double Edge Prep razor blades are produced using innovative technologies. The high quality stainless steel is carefully selected for optimal...
Producent:  PERSONNA MEDICAL
Opis:   Razor blades for catheter cutting or cleanroom applications.
Numer katalogowy: (HAMMHSB861-80)
Producent:  HAMMACHER KARL
Opis:   Razor with black plastic scale.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PERS95-0912)
Producent:  PERSONNA MEDICAL
Opis:   Double edge cutting blades made from stainless steel.
UOM:  1 * 5.000 SZT
Numer katalogowy: (PERS94-0462)
Producent:  PERSONNA MEDICAL
Opis:   Blades, Scraper and cutter blades, single edge, aluminium spine, 100 blades per box, individually wrapped, Carbon steel, Grubość: 0,22 mm, Dł.×Szer.: 38,1×19 mm
UOM:  1 * 5.000 SZT
Numer katalogowy: (PERS89-0015)
Producent:  PERSONNA MEDICAL
Opis:   Razor, Injector blades, uncoated, supplied on bayonets, Stal nierdzewna, Grubość: 0,25 mm, Dł.×Szer.: 38×8 mm
UOM:  1 * 1.000 SZT
Numer katalogowy: (MURRE031/11)
Producent:  MURRAY, S & CO LTD
Opis:   Section razer with black handle and stainless steel blade.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 8