Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
odczynniki
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   BRIJ O10 1 * 100 g
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   This effective blocking agent used to increase signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
Numer katalogowy: (230045R)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 L
Numer katalogowy: (A4804.1000)
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   Dextrin from corn starch. White, pure.
UOM:  1 * 1 kg
Producent:  G-Biosciences
Opis:   APOPTOSIS INDUCER DEXAMETHASONE 1 * 1 ml
Producent:  G-Biosciences
Opis:   SUBSTRATE CASPASE-2 1 * 250 µl
Producent:  G-Biosciences
Opis:   All these reagents are certified DNase- and RNase-free.
Numer katalogowy: (J64094.MA)
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   CIL-102 1 * 10 mg
UOM:  1 * 10 mg
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 12
  1  2  Następny