  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
osuszacze-i-ogrzewacze-do-szkieek
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/05/18989805.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (720-2422)
Producent:  VWR Collection
Opis:   The W10 heating plate with its sleek, compact design accommodates two rows of up to 40 slides in total. The heating plate is very useful as a stretch ...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (720-0000)
Producent:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis:   The bench has a capacity of fifty 26×76 mm slides, which are placed directly on the warming plate or on the adjustable support rods, either horizontal...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  LEICA MICROSYSTEMS
Opis:   Flattening table for clinical histopathology, Leica HI1220, 220-240 V / 50-60 Hz for 60 number of slides
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 3  z 3