Drukuj
Wyszukano: Standardy
7 645  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7645"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Pełen zakres certyfikowanych wzorców konduktometrycznych w zakresie od 1,3 do 500000 µs, które pozwolą spełnić wszystkie wymagania dotyczące analizy e...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Due to its excellent separation capacity and its high sensitivity gas chromatography is a widely used technique for analytical purposes. In order to g...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Potassium hydrogen phthalate solutions.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Avantor now offers a comprehensive range of osmolality standards as Certified Reference Materials (CRM) for the calibration of osmometers.
...
Producent: VWR Chemicals
Opis: VWR® ISO 17025 / ISO 17034 dual certified density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are flu...
Producent: VWR Chemicals
Opis: The tightening of regulatory requirements and the increasing demands of QA/QC methodology is becoming more important across all market sectors. The de...
Producent: VWR Chemicals
Opis: All turbidity standard solutions are Certified Reference Materials.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Avantor now offers a complete range of COD (Chemical Oxygen Demand) calibration standards (traceable to BAM) as CRM with concentrations between 20 and...
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Standard solutions of sodium carbonate.
Producent: VWR Chemicals
Opis: A range of Brix/refractive index standards for ease of use when calibrating all types of refractometers.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Współczynnik załamania światła dla każdego wzorca jest weryfikowany za pomocą skalibrowanego i kontrolowanego temperaturowo refraktometru.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Avantor offers a wide range of REDOX (ORP) standards, which are produced from high quality reagents.These reference materials can be used as control s...
Producent: VWR Chemicals
Opis: KCl 0,01 mol/L, VWR®, 1,41 mS/cm, Temperatura odniesienia: 25 °C
Producent: VWR Chemicals
Opis: These standards can be used for calibration, control, verification, qualification or method validation of kinematic and dynamic viscosity measurement ...
Numer katalogowy: (VWRC89090.010)
Producent: VWR Chemicals
Opis: USEPA Method 1633 is for analysis of PFAS in aqueous, solid, biosolids and tissue samples using LC-MS/MS technique. Our mixes are offered to cover the...
j.m.: 1 * 1 mL
New Product
Blocked
Numer katalogowy: (85674.180)
Producent: VWR Chemicals
Opis: A secondary GC solvent reference standard for various chromatographic and analytical applications.
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 7 645
no targeter for Bottom