Drukuj
Wyszukano: Rozdzielacze tkanek
5  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Slee
Opis: The MPS/P2 features ease of operation with ergonomic hand rest, spacious work surfaces, large container capacity and reliability. The extendable modul...
Producent: HERAEUS KULZER GMBH
Opis: Technovit 7100 is a plastic embedding system based on HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate). The hydrophillic resin is used in medicine, botany, zoology ...
Numer katalogowy: (HKUL64715444)
Producent: HERAEUS KULZER GMBH
Opis: Technovit 9100 is a plastic embedding system used in medicine, botany and zoology.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Slee
Opis: The MPS/P1 is a complete paraffin dispensing unit including a 3,8 litre paraffin container, a heated working area and a cold spot. The ergonomically e...
Numer katalogowy: (HKUL64708805)
Producent: HERAEUS KULZER GMBH
Opis: Technovit 3040 is a quickly hardening two-component plastic with a methyl meth acrylate base (MMA).
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom