Drukuj
Wyszukano: Druty
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Opis: Chrome nickel wire with Vitreosil tube.
Producent: RSG
Opis: Wire triangles made from stainless steel, with clay pipes.
Producent: BOCHEM
Opis: Steel wire gauzes with ceramic center.
Producent: BOCHEM
Opis: Triangles, steel zincked, with clay tubes.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Triangles made from galvanised steel wire, with clay tubes.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: These wire triangles with plain clay tubes are made of galvanised steel wire.
Producent: CHEMPUR
Opis: Platinum 99,9%.
Producent: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Opis: Triangles with pipeclay tubes.
Producent: MURRAY, S & CO LTD
Opis: Pipeclay stems on stout wire.
Producent: CHEMPUR
Opis: Platinum/Iridium 90/10 wire.
Numer katalogowy: (PERCN5320131)
Producent: PerkinElmer
Opis: Nichrome hangdown wire kit (5 hangers)
j.m.: 1 * 5 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom