Drukuj
Wyszukano: Kulki szklane
17  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło sodowo-wapniowe, bryła.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Soda-lime glass, solid.
Certyfikaty New Product
Numer katalogowy: (332124G)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
j.m.: 1 * 500 g
MSDS Certyfikaty
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Szkło sodowo-wapniowe.
Producent: Thermo Scientific
Opis: Glass beads in glass bottle, Ø: 0,5 - 0,75 mm
Producent: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Opis: Disruptor beads, for above and TurboMix attachment, Ø: 0,5 mm
Numer katalogowy: (ICNA116914801)
Producent: MP Biomedicals
Opis: Glass beads.
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: Merck Millipore (Novagen)
Opis: ColiRollers™ plating beads are a specially treated glass bead which offers a better way to perform plating bacteria for transformation and molecular c...
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Solid glass.
Numer katalogowy: (KAVA632645110000)
Producent: Kavalier
Opis: Soda-lime glass.
j.m.: 1 * 1 kg
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: Carrier substrate for cell cultivation from the VitraPOR® sintered filters of porosity classes ranging from 1,0 to 500 µm.
Producent: Merck
Opis: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Producent: SIGMUND LINDNER GMBH
Opis: Ballotini solid glass balls are produced from high quality and pure soda-lime glass.
Producent: MARIENFELD
Opis: Made of soda lime glass.
Numer katalogowy: (LINR7503-20KG)
Producent: SIGMUND LINDNER GMBH
Opis: Aluminium-borosilicate glass.
j.m.: 1 * 20 kg
Numer katalogowy: (LINR55-02500-90)
Producent: SIGMUND LINDNER GMBH
Opis: Made of soda-lime glass and high-quality borosilicate glass.
j.m.: 1 * 1 kg
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom