  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "srodki-odkazajace"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/00/18945100.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   DNA away, płyn czyszczący w butelce, poj.250 ml 1 * 250 ml
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   Solution for the removal of DNA contamination from surfaces. Suitable for cleaning PCR work stations and equipment, electrophoresis equipment, as well...
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   Decontamination solution for the removal of DNA and RNA from surfaces.
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   RNase-ExitusPlus™ is a non-alkaline, non-corrosive and non-carcinogenic cleansing solution that is highly active against RNase contamination. RNase-Ex...
Producent:  G-Biosciences
Opis:   EndotoxinOUT™ consists of 6% cross-linked agarose covalently linked to polymyxin B to bind and remove harmful pyrogens from a solution.
Producent:  G-Biosciences
Opis:   GELPLATE-clean™ removes proteins, nucleic acids, fats, lipids, radioisotopes and other contaminants from electrophoresis gel plates. It is suitable fo...
Numer katalogowy: (ICNA11QD0500)
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   DNA-OFF™ solution contains a surfactant plus an agent that destroys DNA intended for use at PCR workstations including countertops, apparatus and pipe...
UOM:  1 * 500 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 11
  1  2  Następny