Drukuj
Wyszukano: Detergenty i środki myjące
156  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"156"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Compact HDPE canisters (Cat. Nos. 845xx.365) are compatible with Miele dosing cabinets.
Numer katalogowy: (00699030.)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
j.m.: 1 * 5 kg
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (94006.1016)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Alkohol izopropylowy Ph. Eur. 70% V/V z oczyszczoną wodą Ph. Eur. 30% V/V, filtrowany 0,2 µm.
j.m.: 1 * 6 L
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (88289.360)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
j.m.: 1 * 5 kg
MSDS
Producent: VWR Chemicals
Opis: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
MSDS Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Iso-propyl alcohol Ph. Eur. 70% v/v, with purified water Ph. Eur. 30% v/v, filtered at 0,2 μm.
Numer katalogowy: (3451.1500)
Producent: Avantor
Opis: Cleaning application: Wax repellent, Paraffin cleaner
j.m.: 1 * 1.500 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (7348.5000)
Producent: Avantor
Opis: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
j.m.: 1 * 5 L
Certyfikaty
Numer katalogowy: (2157-04)
Producent: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Opis: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
j.m.: 1 * 1 SZT
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (DIVY7516886)
Producent: Diversey
Opis: Clear yellow, heavy-duty cleaner containing a mixture of organic solvents and compounds.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (DIVYG11954)
Producent: Diversey
Opis: This concentrated acidic descaler is mainly used to protect the equipment by improving the hygiene safety through effective removal of lime deposits.
j.m.: 1 * 2 Kanis.
Producent: CONTEC
Opis: Neutral detergent with purified water. NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms.
Producent: Diversey
Opis: Concentrated heavy-duty degreaser for cleaning of all heavily soiled surfaces in kitchens like counter tops, stove top and kitchen appliance surfaces....
Producent: CONTEC
Opis: Contec® Sterile NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ready to use, irradiated neutr...
Producent: Diversey
Opis: Concentrated acidic cleaner for removal of lime scale from kitchen equipment and utensils.
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Zmniejszanie ilości odpadów
Zrównoważone materiały
Zrównoważone opakowanie
Numer katalogowy: (DIVY7510952)
Producent: Diversey
Opis: Highly alkaline powdered detergent for periodical removal of starch residues from dishes or heavily soiled surfaces in food areas.
j.m.: 1 * 10 kg
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 156
no targeter for Bottom