  • Kryteria
    • Na stanie (13)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "bielizna"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/66/18989966.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   The Quantus® underwear trousers are made from a high-quality breathable polyester microfibre material with carbon. The fabric was specially developed ...
Producent:  VWR Collection
Opis:   The Quantus® underwear T-shirt is made from a breathable polyester microfibre material with carbon. The fabric was specially developed for use as unde...
Producent:  VWR Collection
Opis:   The Quantus® underwear sweatshirt is made from a high-quality breathable polyester microfibre material with carbon. The fabric was specially developed...
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Anti-static and flame-retardant underwear made of soft handle knitted fabric consisting of 60% Protex, 39% Viloft and 1% AST (Jersey).
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Functional T-shirt with long sleeves made of SIO-Cool® Comfort fabric consisting of 100% polyester. The very soft fabric is moisture wicking and keeps...
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   These stretchable long johns are made 50% Viloft® and 50% polyester (interlock). The fabric combines the softness of cotton with the easy care propert...
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Functional T-shirt made of SIO-Cool® Comfort fabric consisting of 100% polyester. The very soft fabric is moisture wicking and keeps the body fresh an...
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Flame-retardant underwear made of a soft fabric consisting of 60% Protex and 40% Viloft (single jersey).
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 29
  1  2  3  4  Następny