Drukuj
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, CO₂ Inkubator
Dostawca: VWR
VWR®
390-1690EA 64280 PLN
390-1690 390-1544
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, CO₂ Inkubator
Inkubatory Inkubatory CO₂
The ILCO 180 Premium offers optimal growth conditions for cell cultures and meets demanding requirements for best possible cell growth and maximum sample safety. This CO₂ incubator comes with a built-in, drift-free infrared CO₂ sensor that can be sterilised. Reliable decontamination is provided by the standard-compliant 180 °C hot air sterilisation routine which completely eliminates contaminants and ensures the inner chamber is completely sterilised. This model has an intuitive menu and user friendly software, also USB port for data download to USB stick and for uploading programs. It can be connected to Ethernet or Wi-Fi networks for remote control from any computer, and users can receive notifications about alarms/events via e-mail.
  • Wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy z 7” kolorowym ekranem dotykowym, daje przegląd ustawionych i bieżących parametrów podczas pracy
  • Kontrola dostępu poprzez login hasła i funkcję administratora do zarządzania pięcioma kontami użytkowników
  • Pamięć 40 programów użytkownika, szybka i łatwa zmiana parametrów podczas uruchomionego programu
  • Wielosegmentowy profil temperatury/czasu (do 100) z regulowanymi rampami
  • Timer od 1 minuty do 366 dni lub praca ciągła
  • Regulowana funkcja opóźnienia startu i funkcja pętli
  • Regulowany termostat zabezpieczający przed przegrzaniem Klasa 3.1 (DIN 12880) chroni próbki i inkubator
Ten inkubator ma solidne, malowane proszkowo drzwi zewnętrzne z blachy stalowej, wewnętrzne szklane drzwi i bezwentylatorową komorę wewnętrzną wykonaną z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DIN 1.4301). Jest wyposażony w stelaż na półki, zdejmowaną miskę na wodę, dwa 30-milimetrowe porty dostępu (lewy i tylny) oraz zamek drzwi. Można go sztaplować za pomocą opcjonalnego adaptera do sztaplowania, aby zaoszczędzić miejsce. Opcjonalna podstawa na kółkach pozwoli uniknąć zanieczyszczenia komory spowodowanego zanieczyszczeniem gleby.
Funkcje bezpieczeństwa obejmują dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury, system kontroli awarii zasilania, alarm otwartych drzwi, alarm awarii czujnika temperatury i funkcję autodiagnostyki.
Urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie Premium Control, które wspomaga zgodność z GLP z ustawieniami ochrony hasłem, rejestracją zdarzeń i pamięcią wewnętrzną, która przechowuje do 10000 rekordów danych dla każdego użytkownika (przechowywanych przez maksymalnie 12 miesięcy). Użytkownicy mogą przeglądać wartości na wyświetlaczu lub komputerze w formie tabelarycznej lub graficznej.
Dodatkowe informacje: Urządzenie jest dostarczane z trzema perforowanymi półkami ze stali nierdzewnej, kluczami do zamka (2 szt.), 3 metrowym wężem gazowym, zaciskiem węża, certyfikatem producenta w temperaturze 37 °C, kablem Ethernet, wielojęzyczną instrukcją obsługi i oprogramowaniem sterującym Premium (do pobrania z pamięci wewnętrznej na pamięć USB).