Drukuj
Wyszukano: Systemy do elektroforezy kapilarnej
12  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: MICROSOLV TECH CORP
Opis: Creates a perfect detection window. Removes the polyimide coating from 365 µm OD capillaries for detection by UV and LIF.
Numer katalogowy: (EKSI477410)
Producent: EKSIGENT (A PART OF AB SCIEX)
Opis: he dsDNA 1000 Kit is designed for use on the PA 800 Plus and contains the supplies necessary to perform a high-performance separation and analysis of ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VARIAN
Opis: A series of coated capillaries specifically designed for CE, which are prepared by cross-linking and bonding a novel, proprietary fluorocarbon (FC) po...
Numer katalogowy: (HEWLG1600-62318)
Producent: Agilent
Opis: CEP coated capillaries contain a permanently bonded polymer coating. This CEP coating shields the silanol functionality of the capillary surface and h...
j.m.: 1 * 2 SZT
Producent: Agilent
Opis: Pre-aligned fused-silica capillaries from Agilent Technologies are designed and optimised for ease of use and reliability. All capillary ends are cut ...
Producent: Agilent
Opis: Capillary electrophoresis system (CE), accessory, Spare part, Diamond blade replacement kit for CE column cutter
Producent: Agilent
Opis: Capillary electrochromatography is a hybrid of CE and LC and can be performed in the Agilent CE system. Using CE capillaries packed with LC stationary...
Producent: Agilent
Opis: These fused silica capillaries are designed to analyte mixtures are separated and the components detected via UV-Vis absorption, allowing preliminary ...
Producent: Agilent
Opis: CE/MS sprayer kit and CE/MS adapter kit to couple an Agilent CE instrument with an MS system.
Producent: Agilent
Opis: Agilent Technologies extended light path capillaries ('bubble' cell capillaries) can be used to improve sensitivity 3- to 5-fold over standard capilla...
Numer katalogowy: (HEWL197-7202)
Producent: Agilent
Opis: µSIL-WAX capillaries with windows, featuring a modified, polyethylene oxide, hydrophilic coating.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Agilent
Opis: Capillary electrophoresis system, Capillary cassette for G7100 Capillary Electrophoresis
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom