Drukuj
Wyszukano: Nakolanniki
10  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (PRTWKP05BKR)
Producent: Portwest
Opis: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PRTWKP40BKR)
Producent: Portwest
Opis: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
j.m.: 1 * 1 PARA
Numer katalogowy: (SIOEYMB00000C0)
Producent: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PRTWKP20BKR)
Producent: Portwest
Opis: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
j.m.: 1 * 1 PARA
Numer katalogowy: (113-8801)
Producent: Portwest
Opis: Te trwałe nakolanniki są wykonane z tworzywa EVA. Zapewniają ochronę kolan na przykład przy uderzeniu lub upadku albo długotrwałym pozostawaniu w pozy...
j.m.: 1 * 1 PARA
Numer katalogowy: (PRTWKP50WHR)
Producent: Portwest
Opis: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
j.m.: 1 * 1 PARA
Numer katalogowy: (PRTWKP30BKR)
Producent: Portwest
Opis: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
j.m.: 1 * 1 PARA
Producent: FRISTADS KANSAS GROUP
Opis: For anyone who needs to work on their knees.
Numer katalogowy: (KWIN100388940)
Producent: FRISTADS KANSAS GROUP
Opis: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KWIN100713930)
Producent: FRISTADS KANSAS GROUP
Opis: Long knee pads made of black foam.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom