Drukuj
Wyszukano: Wieszaki na odzież
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Metro International
Opis: Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
Producent: Palbam
Opis: Gown racks in stainless steel 304L with electropolished finish
Producent: Palbam
Opis: These shorter gown racks are designed for hanging lab coats and frocks.
Producent: Metro International
Opis: Racks are designed to provide efficient storage of cleanroom garments. The hangers are spaced at 75 mm intervals.
Producent: Palbam
Opis: Wall-mounted gownracks in stainless steel 304 with electropolished finish.
Numer katalogowy: (PALBGC1302)
Producent: Palbam
Opis: Cleanroom cubby racks.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HUPF7500452)
Producent: HUPFER METALLWERKE
Opis: This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: TEKNOMEK
Opis: Our stainless-steel hanging racks are manufactured to the highest standards.
Producent: TEKNOMEK
Opis: Our hygienically designed stainless steel shoe and boot racks come with a hygienic, easier to clean, continuous piece of prongs.
Producent: TEKNOMEK
Opis: Our hanging racks are designed for standard portrait clipboards.
Producent: TEKNOMEK
Opis: Open hook garment hangers are manufactured from 304 grade stainless steel in a polished finish.
Producent: TEKNOMEK
Opis: Our free-standing rail can be used either with coat hangers or with hooks.
Numer katalogowy: (SCAA460014)
Producent: Essity
Opis: The Tork coat hook is made of stainless steel with anti-finger print coating that looks great and stays clean.
j.m.: 1 * 10 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom