Drukuj
Wyszukano: Płytki typu Deep-Well
59  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Deep Well microplate, VWR®, Liczba studzienek: 96, Pojemność studzienki: 2,0 ml, PP, 2,0 ml, Przezroczysty, Stożkowy, Sterylne
Producent: Avantor
Opis: Made of virgin PP to minimise extractables.
Producent: Avantor
Opis: Te płytki z głębokimi kwadratowymi dołkami, wykonane z nieużywanego PP, zostały zaprojektowane z myślą o uproszczeniu wymiany płytek w systemach zauto...
Producent: VWR Collection
Opis: Te głębokie płytki z 384 kwadrat dołkami są wykonane z PP w pomieszczeniu czystym klasy 100000. Są one przeznaczone do pobierania i/lub przechowywania...
Producent: VWR Collection
Opis: Deep Well microplate, VWR®, Liczba studzienek: 96, Pojemność studzienki: 1,0 ml, PP, 1,0 ml, Przezroczysty, Dno U-kształtne, Niesterylne
Producent: Avantor
Opis: Dostępne w wykonaniu z PP do automatycznych badań przesiewowych i systemów przechowywania.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Ze wzmocnionymi ściankami do dna dołka wspartymi żebrami wspornymi na spodniej stronie płytki, te 2-mililitrowe kwadratowe bloki PP mogą być bezpieczn...
Numer katalogowy: (548-3375)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® 96-Well plates and covers are designed for chromatography and high throughput screening (HTS) applications.
j.m.: 1 * 5 SZT
Producent: Avantor
Opis: Płytka J.T.Baker® z 96 okrągłymi dołkami, wykonana z PS, jest idealna do zastosowań ELISA.
Wyprzedaż
Producent: Avantor
Opis: PP, płytka 96-dołkowa z dołkami stożkowymi.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (732-0612)
Producent: VWR Collection
Opis: PP Płytki te mają pojemność 2,5 ml (2,2 ml z matą uszczelniającą na płytce) i mogą być używane do przechowywania lub jako rezerwuary.
j.m.: 1 * 10 SZT
Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie
Numer katalogowy: (43001-0031)
Producent: Avantor
Opis: Nadaje się do stosowania w instrumentach Dynex DSX i DS2. Zbiornik głębinowy z 8 studniami.
j.m.: 1 * 250 SZT
Producent: SGE a Trajan company
Opis: These as-molded, untreated plates are manufactured from a high purity polypropylene copolymer, making them some of the cleanest uncoated plastic plate...
Numer katalogowy: (WAKF293-35221)
Producent: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Opis: The BioCleanPlate Wako™ are endotoxin-free microplates that are individually wrapped to reduce the chance of contamination and are perfect for LAL tes...
j.m.: 1 * 50 SZT
New Product
Numer katalogowy: (738-0180)
Producent: Greiner Bio-One
Opis: COC, clear, non sterile, without lid. Made of solvent resistant cycloolefin, these microplates are characterised by good chemical resistance to polar ...
j.m.: 1 * 40 SZT
Producent: Corning
Opis: Axygen® deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom