  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
fluorescence-microscopes
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Mikroskop IT 405 FL jest przeznaczony do badań nad hodowlami tkankowymi w laboratoriach klinicznych i biotechnologicznych.
Producent:  VWR Collection
Opis:   These epifluorescence microscopes are designed for lab applications.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   LED microscope for transmitted and fluorescence reflected light.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  ZEISS
Opis:   The Axio Vert.A1 FL-LED has a four-position mount for LED modules for reflected light fluorescence. One position is occupied for green fluorescent pro...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (630-2749)
Producent:  IDCP B.V.
Opis:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation LEDs.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (IDCPAM4515T4-GFBW)
Producent:  IDCP B.V.
Opis:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6