Drukuj
Wyszukano: Statywy na mikropłytki
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: TENAK AS
Opis: Complete range of racks for microtiter plates for use in upright freezers, made of stainless steel. The racks can either be used as one plate per shel...
Producent: TENAK AS
Opis: Stainless steel standard microplate racks.
Producent: TENAK AS
Opis: Microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Producent: TENAK AS
Opis: These microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Producent: TENAK AS
Opis: This is a complete range of racks for microtiterplates for use in chest freezers.
Producent: REVCO TECHNOLOGIES
Opis: Maximise the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™, racks for Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B freezer...
Producent: Thermo Scientific
Opis: Maximise tube storage capacity per freezer with Thermo Scientific™ Sliding Drawer Racks for Tubes (5 inner door freezers), a racking solution for five...
Numer katalogowy: (NALG5039-0048)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Stainless steel.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HERA398188)
Producent: Thermo Scientific
Opis: Use Thermo Scientific™ chest freezer racks with TDE series ultra-low temperature chest freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-s...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Gama statywów do przchowywania standardowych mikropłytek i płytek DeepWell™ w zamrażarkach skrzyniowych lub pionowych lub inkubatorach.
Producent: GLW
Opis: These racks are commonly used for chest freezers.
Producent: GLW
Opis: Stainless steel
Numer katalogowy: (REVC398188)
Producent: REVCO TECHNOLOGIES
Opis: Statyw, Microplate storage/freezer, Do szlifów: Microplates, Półki/przegrody na rack: 27, 135×89×655 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom