  • Kryteria
    • Na stanie (21)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Pojemniki na mocz
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/68/18989968.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Naturalny PP, z żółtą nakrętką
Producent:  VITLAB
Opis:   Urine collection bottles, bottles, graduated, with hinged lid, PP, Pojemność: 1000 ml
Producent:  Corning Life Science
Opis:   HDPE, amber, with white screw cap
UOM:  1 * 35 SZT
Producent:  SciLabware
Opis:   These Ramboldi™ round bottom tubes are manufactured from virgin PS the tubes have a capacity of 11 ml and are fitted with a leak proof screw cap for e...
Producent:  Simport Scientific
Opis:   A 3/4 litre capacity polypropylene and polyethylene container anatomically designed with a large opening for ease of patient use. A large handle and s...
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Pojemniki transportowe i uniwersalne zgodne z testem 95 kPascali opisanym w Instrukcji pakowania UN 602/650 odnośnie transportu materiałów zakaźnych i...
Producent:  Simport Scientific
Opis:   Graduated tubes with skirted free-standing base, contain a 75 mg tablet of boric acid in order to preserve urine specimens for up to 72 hours without ...
Numer katalogowy: (KART586)
Producent:  KARTELL
Opis:   Bed pan moulded in white PP.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 40
  1  2  3  4  5  Następny 