  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
barwniki-do-mikrobiologii
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"9"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Methylene blue (C.I. 52015)
Numer katalogowy: (A8112.0015)
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   Rakoff supravital method is a fast-dyeing technique for the assessment of the hormonal situation. Eosinophilia and cyanophilia of the epthelium can be...
UOM:  1 * 15 ml
Producent:  Biotium
Opis:   Loss of mitochondrial membrane potential is a hallmark of apoptosis. It is an early event preceding phosphatidylserine externalization and coinciding ...
Numer katalogowy: (29067.)
Producent:  Biotium
Opis:   Calcofluor white is a fluorescent blue dye that binds to cellulose and chitin, which can be found in the cell walls of fungi, algae, and plants. It is...
UOM:  1 * 20 ml
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   Fluorescent brightener 28 is used for the staining of fungi and as a viability stain.
Numer katalogowy: (ICNA093030000)
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   Mycoplasma stain is a DNA fluorochrome designed for in situ detection of mycoplasma and other prokaryotic organisms in cell cultures.
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  Merck
Opis:   Gram-color staining kit enables distinctions to be made between gram-positive and gram-negative bacteria. Tb-color is a staining kit for the microscop...
Producent:  Merck
Opis:   Hydrochloric acid in ethanol is used for the investigation of mycobacteria in human specimen.
UOM:  1 * 1 L
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 9
  1  2  Następny