  • Kryteria
    • Na stanie (9)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
  • Wyszukaj w wynikach
Barwniki do biologii molekularnej
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/29/18945329.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"55"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   VividPro Plus™ is a fluorescent protein stain that can be used in a fast co-electrophoretic protocol to visualise proteins in SDS PAGE gels.
Numer katalogowy: (J239-5ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ultra pure magenta loading dye.
UOM:  1 * 5 ml
Numer katalogowy: (N734-5ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Gold-N-Gel™ RNA dye is compatible with standard protocols for denaturing electrophoresis of RNA fragments. Bands are immediately visible upon illumina...
UOM:  1 * 5 ml
Numer katalogowy: (J644-100ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ready-to-use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and sol...
UOM:  1 * 100 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine) Membrane Substrate consists of two solutions that are mixed immediately before use for the detection of horseradi...
UOM:  1 * 100 ml
Numer katalogowy: (K830-100ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ready to use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase (HRP) activity suitable for ELISA and solution assays. Offers faster sign...
UOM:  1 * 100 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   VividPro™ is a generic fluorescent stain for gel electrophoresis used to visualise proteins.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Quick-View™ fluorescent viability stain is a ready to use staining reagent for easy discrimination between live and dead mammalian cells. Supplied in ...
UOM:  1 * 5 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 55
  1  2  3  4  5  6  7  Następny 