Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "Probówki do pobierania krwi"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/20/18989320.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (SLIN39375T)
Producent:  STERILIN
Opis:   Blood collection tube, Sterilin®, Objętość: 5 ml, Kolor nakrętki: Biały
UOM:  1 * 420 SZT
Numer katalogowy: (720-0085)
Producent:  STERILIN
Opis:   These tubes are made up of PS or PP
UOM:  1 * 1.000 SZT
Producent:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis:   Blood collection tube, vacuum, Vacutest®, Objętość: 4,0 ml, Z: sodium citrate anticoagulant, 3,2 %, Wysokość: 100 mm, Ø: 13 mm, Kolor nakrętki: Prześwitujący niebieski
Producent:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis:   [EN]TUBE WITH ACTIVATOR 2ML RED CAP 1 * 1.000 SZT
Producent:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis:   Blood collection tube, vacuum, Vacutest®, Objętość: 6 ml, Z: Sodium Heparin, Wysokość: 100 mm, Ø: 13 mm, Kolor nakrętki: Zielony
Producent:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis:   Blood collection tube, vacuum, Vacutest®, Objętość: 5 ml, Z: gel and clot activator, Wysokość: 100 mm, Ø: 13 mm, Kolor nakrętki: Jasnoniebieski
Producent:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis:   [EN]TUBE K2 EDTA 6ML 13X100MM W/LAVENDER 1 * 100 SZT
Producent:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis:   PET, transparent.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 19
  1  2  3  Następny