Drukuj
Wyszukano: Cylindry Nesslera
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: DWK Life Sciences
Opis: The Nessler tubes, with shadowless bottom that transmits undistorted light, are ideal for colour comparison. Rings and markings are in durable white c...
Producent: MARIENFELD
Opis: Nessler cylinder, low form, with white circular mark at 100 ml
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Eggertz tubes, 20 ml with 0,1 ml division for comparators
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Colour comparison cylinders according to Nessler for comparators, with optically plane bottom.
Producent: SciLabware
Opis: These Nessler cylinders are designed for colour comparison of water samples, foodstuffs, etc
Producent: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Opis: Nessler cylinders, 100 ml, tall form, Ø×H: 26×320, 100 ml division
Numer katalogowy: (HACH173606)
Producent: Hach
Opis: Tube with 5 and 20 ml marks for test kit DE2
j.m.: 1 * 6 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom