Drukuj
Wyszukano: Łaźnie do zatapiania preparatów w parafinie
5  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (720-2423)
Producent: VWR Collection
Opis: The reliable W20 histology water bath is ideal for removing wrinkles and distortions in paraffin wax sections which are created during sectioning. The...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (462-0624)
Producent: LAUDA
Opis: Tissue float bath for stretching and drying cut tissue samples. Working temperature range of the histology bath is 25 to 80 °C.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ELET48572-55)
Producent: Cole-Parmer
Opis: Designed to assist in tissue preparation in histology and pathology laboratories.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BOEI145951-2)
Producent: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SLEE13000500)
Producent: Slee
Opis: This tissue float bath is designed for stretching of paraffin sections in histology, research and industry laboratories.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom