Drukuj
Wyszukano: Zawory ciśnieniowe
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Bohlender
Opis: Pressure compensation sets consisting of screw cap made of PPS for GL thread, PTFE/silicone gasket and exchangeable filtering membrane made of PTFE. F...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Producent: Bohlender
Opis: Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressu...
Numer katalogowy: (201-0290)
Producent: Bohlender
Opis: Valve made from PPS with flow body made from PTFE. Can be used as a pressure relief valve with adjustable control of pressure or as a valve to prevent...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Welch by Gardner Denver
Opis: Small flange valve, open type, made of nickel-plated aluminium.
Numer katalogowy: (119-0234)
Producent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: These safety drum vents provide automatic pressure relief for drums between 0,20 bar but less than 0,55 bar. Depending on the model, vacuum relief is ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BROE96T0227)
Producent: BROEN-LAB
Opis: Pressure reducing valve 2,0 for Broen showers, 0,5 - 8,5 bar
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Prevent leaks with the emergency shutdown design.
Numer katalogowy: (MFLX01350-82)
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Easily control your outlet pressure.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (MFLX03245-40)
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Easily control your outlet pressure.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (VARIRE7030)
Producent: VARIAN
Opis: Valves made from stainless steel are two-position with six-port. It is manually operated with three-way switching.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom