Drukuj
Celite® Standard Super-cel, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
22556.360EA 637 PLN
22556.360 22556.290
Celite® Standard Super-cel, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Celite® Standard Super-cel, pomocniczy materiał filtracyjny
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Calcined, fresh water diatomeous earth
Numer MDL: MFCD00132803
Numer CAS: 68855-54-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH (25 °C; 10% in water ) 8,5 - 11,0
Wet density ≤ 357 g/l
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 56µm) ≥ 90%