Drukuj
Celite® 535, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
22554.290EA 125 PLN
22554.290 22554.360
Celite® 535, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Celite® 535, pomocniczy materiał filtracyjny
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Flux Calcined Diatomite
Formuła: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Numer CAS: 61790-53-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 10,0
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0.2%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 90%