Drukuj
Celite® 512, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
22555.360EA 465 PLN
22555.360 22555.290
Celite® 512, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Celite® 512, pomocniczy materiał filtracyjny
Calcined Diatomaceous Earth Filter Aid.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Formuła: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Numer CAS: 61790-53-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 11,0
Wet density ≤ 370 g/l
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0,4%
Particle size (< 75µm) ≥ 90%