Drukuj
System połączeń GLS 80, DWK LIFE SCIENCES
Dostawca: DWK Life Sciences
217-0896EA 771 PLN
217-0896
System połączeń GLS 80, DWK LIFE SCIENCES
Nakrętki Nakrętki
Wykonane z PP i PTFE.
  • Elastyczny system modułowy
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Bezpieczne przenoszenie cieczy w zamkniętym i sterylnym układzie (zmniejszone parowanie)
Nakrętka GLS 80 z czterema portami (gwint GL). Możliwe podłączenie wężyków o pięciu różnych średnicach (3,2; 6,0; 8,0; 10,00 i 12,0 mm). Możliwe sterylne wyrównywanie ciśnienia za pomocą filtra membranowego. Nieużywane porty mogą być zamykane zaślepką.