Drukuj
VWR® Bezsondowe Termometry Elektroniczne
Dostawca: VWR
VWR®
620-1722EA 433 PLN
620-1722
VWR® Bezsondowe Termometry Elektroniczne
Termometry Termometry cyfrowe
Zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w środowiskach o wysokiej wilgotności, ten cyfrowy termometr stanowi dobrą alternatywę dla modeli rtęciowych. Przycisk reset pozwala na wyzerowanie wartości i rozpoczęcie nowego okresu pomiarowego.
  • Maximum/minimum values displayed
  • Keyhole for mounting
  • Easy to read
  • Water resistant IP 65
Termometry wewnętrzne/zewnętrzne Wyświetlają aktualną temperaturę i rejestrują maksymalne i minimalne temperatury osiągnięte od czasu ostatniego zresetowania. Zawiera baterie LR44.