Drukuj
Wyszukano: Zasilacze
22  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: For most electrophoresis applications, the Basic power supply is ideal. For high current blotting applications, choose the High Current power supply.
Numer katalogowy: (700-0856)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® mini power supply is a basic, economical unit perfect for small nucleic acid gel tanks.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Power supply, VWR®, Wtyczka-US, Power supply, dual voltage
Numer katalogowy: (MFLX77120-11)
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Safely adapt your VDC powered C/L® pump.
j.m.: 1 * 1 SZT
CE Compliant
Numer katalogowy: (MFLX07525-90)
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Optimize performance of your Masterflex pump.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (MFLX77200-07)
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Make the most of your Masterflex drives replacement parts and other accessories.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (700-1285)
Producent: VWR Collection
Opis: Zasilacz VWR® PerfectBlue składa się z obudowy PC i płyty czołowej z ognioodpornego ABS i idealnie nadaje się do elektroforezy DNA, RNA i białek, a ta...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (700-1316)
Producent: VWR Collection
Opis: Zasilacz VWR® PerfectBlue jest zbudowany z ognioodpornej płyty czołowej ABC i idealnie nadaje się do elektroforezy DNA, RNA i białek, a także blotting...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (115-3060)
Producent: DESCO
Opis: PCB rack is moulded from a conductive thermoplastic compound based on polypropylene copolymer with carbon black and reinforced with mica flake.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (NANOPAC-300P)
Producent: NANOENTEK
Opis: The nanoPAC mini power supply are an ultra compact and economic unit ideal for use with DNA (horizontal) and protein (vertical) electrophoresis system...
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (VART57976101111)
Producent: VARTA GERAETEBATTERIE
Opis: This is a powerful power bank with a capacity of 10000 mAh.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis: Power supply, Power cord EU, 1,8 m
Producent: Corning
Opis: Axygen power supplies are ideal for most electrophoresis needs.
Producent: CONSORT
Opis: A complete range of power supplies for electrophoresis applications, including DNA sequencing, flat bed iso-electric focussing, horizontal and vertica...
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Ideal for use with McMillan Flow High-Accuracy Flowmeters.
CE Compliant
Producent: Cytiva
Opis: EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom