2-Fenoksyetanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Eter monofenylowy glikolu etylenowego
87105.290EA
332
PLN
87105.290
87105.460
87105.320
2-Fenoksyetanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
2-Fenoksyetanol
Formuła:
C₆H₅OCH₂CH₂OH MW: 138,17 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00002857 Numer CAS: 122-99-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) | min. 99,0% |
Identification (IR) | passes test |
Density (20/4) | 1,105 - 1,110 |
Peroxides (as H₂O₂) | max. 50 ppm |