Płytki J.T.Baker® do PCR są zbudowane z dwóch elementów z tworzywa sztucznego. Ultrasztywna ramka z poliwęglanu dla automatyzacji i ultracienkie dołki z polipropylenu w celu zapewnienia optymalnego przepływu ciepła i wyników qPCR.
- Available in barcoded and non barcoded versions
- Standard SBS format for use with automation
- Slightly raised well rims for better sealing
- Stackable and comes with eight notches for easy insertion on thermoblock
- White or clear frame and wells
- Alphanumeric well markings
- V-bottom
- Low profile
The wells plastics exist in 2 colors (clear and white) for optimal qPCR results depending on the qPCR cycler. White wells ensure high quality qPCR results by concentrating fluorescent signal, preventing loss of signal, and allowing for better signal detection by the instrument.
Zastosowania: PCR, qPCR, konfiguracja bibliotek NGS.
Certyfikaty: Produkowane w warunkach odpowiadających pomieszczeniom czystym (ISO 14644-1, klasa 8). Nie zawiera DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
Sposób pakowania: 10 opakowań po 5 płytek w folii z PE.