Drukuj
Bromek etydu solution 0,07 %
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: 3,8-Diamino-5-etylo-6-fenylofenantridinium bromide
A2273.0015EA 245 PLN
A2273.0015 A2273.0005
Bromek etydu solution 0,07 %
Bromek etydu
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Informacja o dostawie: Supplied in a dropper bottle.
Formuła: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011724
Numer CAS: 1239-45-8